Tlačiť
Fluorid amonný 98, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Fluoroammonium
30101-50KG 30101-100G 30101-1KG 30101-6X1KG
30101-50KGEA 3593.03 EUR
30101-50KG 30101-100G 30101-1KG 30101-6X1KG
Fluorid amonný 98, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Fluorid amonný
Vzorec: NH₄F
Mw: 37.04
Teplota tavenia: 160
Hustota: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011423
Číslo CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
OSN: 2505
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00524
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %
Ammonium hydrogen difluoride (NH₄HF₂) Max. 1 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.002 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Hexafluorosilicicate (as SiF₆) Max. 0.1 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %