Tlačiť
n-Hexan ≥99%, Reagent Grade
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
139386-100ML 139386-2.5L 139386-500ML 139386-6X500ML
139386-100MLEA 35.22 EUR
139386-100ML 139386-2.5L 139386-500ML 139386-6X500ML
n-Hexan ≥99%, Reagent Grade
n-Hexan
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1730733
RTECS Number: MN9275000
UNSPSC Code: 12191502
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Teplota varu: 66…69 °C(1,013 hPa)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0,660…0.668 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009520
Číslo CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
OSN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.373 - 1.377
Vapor Pressure ~132 mmHg ( 20 °C)
Vapor Density ~3 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.375 (lit.)
Explosion Limit 7.7 %