Tlačiť
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 M in aqueous solution redox indicator, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
46270-250ML 46270-50ML
46270-250MLEA 140.79 EUR
46270-250ML 46270-50ML
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 M in aqueous solution redox indicator, Fluka™
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Vzorec: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Teplota varu: 100 °C (solvent)
Teplota tavenia: 0 °C
Hustota: 1,006 g/cm³
Teplota vzplanutia: Does not flash
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036428
Číslo CAS: 14634-91-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance of the substance complying
Density (D 20/4) 1.003 - 1.008
Suitability as indicator complying