Tlačiť
Jodid rtuťnatý ≥99.0% ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
221090-100G 221090-25G 221090-500G
221090-100GEA 130.77 EUR
221090-100G 221090-25G 221090-500G
Jodid rtuťnatý ≥99.0% ACS, Fluka™
Jodid rtuťnatý
Vzorec: HgI₂
Teplota varu: 354 °C
Teplota tavenia: 259 °C
Hustota: 6,28 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011044
Číslo CAS: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
OSN: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05905
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (excluding dried substances) Min. 99.0 %
Solubility complying
Mercury (Hg⁺) Max. 0.1 %
Soluble mercury salts (as Hg) Max. 0.05 %