Tlačiť
Perchloric acid concentrate for dilution to 1L, 0.1 M HClO4 (0.1N) volumetric solution, for titration in non-aqueous media, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
32046-6X1EA 32046-1EA
32046-6X1EAEA 595.63 EUR
32046-6X1EA 32046-1EA
Perchloric acid concentrate for dilution to 1L, 0.1 M HClO4 (0.1N) volumetric solution, for titration in non-aqueous media, Fluka™
Perchloric acid
Concentrate for 1L standard solution
Vzorec: HClO₄
Mw: 100.46
Teplota varu: 203 °C
Teplota tavenia: –18 °C
Hustota: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011325
Číslo CAS: 7601-90-3
OSN: 1873
ADR: 5.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.998 - 1.002