Tlačiť
Chlorid manganatý tetrahydrát ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
31422-1KG 31422-250G
31422-1KGEA 170.88 EUR
31422-1KG 31422-250G
Chlorid manganatý tetrahydrát ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Chlorid manganatý tetrahydrát
Vzorec: MnCl₂·4H₂O
Teplota varu: Decomposes on heating
Teplota tavenia: 58 °C
Hustota: 1,913 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149792
Číslo CAS: 13446-34-9
OSN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05751
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.0 - 101.0 %
pH (5 %, 25 °C) 3.5 - 6.0
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 0.0005 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %