Síran vápenatý dihydrát 99.0-101.0% (by anhydrous basis), Puriss., meets analytical specification of NF, E516, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá:
Plaster of Paris
12056-1KG
12056-25KG
12056-6X1KG
12056-1KGEA
64.49
EUR
12056-1KG
12056-25KG
12056-6X1KG
Síran vápenatý dihydrát 99.0-101.0% (by anhydrous basis), Puriss., meets analytical specification of NF, E516, Fluka™
Síran vápenatý dihydrát
Vzorec:
CaSO₄·2H₂O Mw: 172.17 Hustota: 2.320 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149625 Číslo CAS: 10101-41-4 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 13,01711 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (calculated to the dried substance) | 99.0 - 101.0 % |
Loss on drying (250°C) | 19.0 - 23.0 % |
Arsenic (As) | Max. 3 ppm |
Iron (Fe) | Max. 50 ppm |
Mercury (Hg) | Max. 1 ppm |
Lead (Pb) | Max. 2 ppm |
Selenium (Se) | Max. 30 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.01 % |
Fluoride (F) | Max. 30 ppm |
Residual solvents | complying |