Tlačiť
Bromkrezolový purpur Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32642-1KG 32642-5G 32642-25G
32642-1KGEA 1691.54 EUR
32642-1KG 32642-5G 32642-25G
Bromkrezolový purpur Reag. Ph. Eur. indicator, Fluka™
Bromkrezolový purpur
Vzorec: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Mw: 540.23
Teplota tavenia: 240 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011681
Číslo CAS: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Change range complying
Indicator solution complying
Test of sensitivity complying
Curve course (UV) complying
Extinction maximum at 414 - 424 nm
Extinction maximum of Min. 400
pH Range 5.2 - 6.8, yellow to purple