Tlačiť
EDTA disodium salt concentrate for dilution to 1L, 0.1 M EDTA-Na2 volumetric solution, for complexometry, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá: Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
38057-1EA 38057-6X1EA
38057-1EAEA 44.06 EUR
38057-1EA 38057-6X1EA
EDTA disodium salt concentrate for dilution to 1L, 0.1 M EDTA-Na2 volumetric solution, for complexometry, Fluka™
EDTA disodium salt
Concentrate for 1L standard solution
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Mw: 336.21
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070672
Číslo CAS: 139-33-3
Merck Index: 12,03556
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.998 - 1.002