Tlačiť
Piperidin ≥99.0% (by GC, titration analysis), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Hexahydropyridine, Hexazane, Pentamethyleneimine
80640-1L 80640-500ML
80640-1LEA 416.98 EUR
80640-1L 80640-500ML
Piperidin ≥99.0% (by GC, titration analysis), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Piperidin
Beilstein Number: 102438
RTECS Number: TM3500000
UNSPSC Code: 12190000
Vzorec: C₅H₁₁N
Mw: 85.15
Teplota varu: 10.3 %(V)
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 16 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005979
Číslo CAS: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
OSN: 2401
ADR: 8 I
Merck Index: 12,07621
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Refractive Index n20/D 1.452 (lit.)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.452 - 1.454
Non-volatile matter Max. 0.02 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.3 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Tin (Sn) Max. 0.1 ppm