Tlačiť
Hexakyanoželezitan draselný ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
Synonymá: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
31253-1KG 31253-250G 31253-500G 31253-6X1KG
31253-1KGEA 232.65 EUR
31253-1KG 31253-250G 31253-500G 31253-6X1KG
Hexakyanoželezitan draselný ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Hexakyanoželezitan draselný
Vzorec: K₃Fe(CN)₆
Teplota varu: Decomposes on heating
Teplota tavenia: Dec.
Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011392
Číslo CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Nickel (Ni) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)₆]₄⁻) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %