Chlornan sodný 4,00 - 4,99% available chlorine vodný roztok, Reagent Grade
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
239305-500ML
239305-5L
239305-500MLEA
131.57
EUR
239305-500ML
239305-5L
Chlornan sodný 4,00 - 4,99% available chlorine vodný roztok, Reagent Grade
Chlornan sodný
- ≥95% for general laboratory use.
Vzorec:
ClNaO Hustota: 1,1 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011120 Číslo CAS: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay of active chlorine | 4 - 5 % |
Vapor Pressure | 17.5 mmHg ( 20 °C) |
Composition | available chlorine, 4.00-4.99% |