Chlornan sodný 6 -14% available chlorine vodný roztok, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
13440-500ML
13440-6X500ML
13440-500MLEA
81.03
EUR
13440-500ML
13440-6X500ML
Chlornan sodný 6 -14% available chlorine vodný roztok, Fluka™
Chlornan sodný
Vzorec:
ClNaO Teplota varu: 111 °C Teplota tavenia: –30…–20 °C Hustota: 1,206 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011120 Číslo CAS: 7681-52-9 OSN: 1791 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Assay of active chlorine | 6 - 14 % |