Tlačiť
Bromovodík 48% ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
244260-2.5L 244260-500ML 244260-1L 244260-10L
244260-2.5LEA 422.38 EUR
244260-2.5L 244260-500ML 244260-1L HONC244260-10L
Bromovodík 48% ACS, Fluka™
Bromovodík
Vzorec: HBr
Teplota varu: 126 °C (1,013 hPa)
Teplota tavenia: -11 °C
Hustota: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011323
Číslo CAS: 10035-10-6
OSN: 1788
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Vapor Pressure 320 psi ( 21.1 °C)
Assay 47.0 - 49.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 1 ppm
Ignition Residue ≤0.002%
Selenium (Se) Max. 0.01 ppm
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Iodide (I) Max. 0.003 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate and sulfite (as SO₄) Max. 0.003 %