Tlačiť
Síran železnato-amonný hexahydrát ≥99.0% (RT), Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
09720-1KG 09720-50KG
09720-1KGEA 93.06 EUR
09720-1KG HONC09720-50KG
Síran železnato-amonný hexahydrát ≥99.0% (RT), Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Síran železnato-amonný hexahydrát
Vzorec: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Teplota tavenia: 100 °C (rozkl.)
Hustota: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150530
Číslo CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (manganometric) Min. 99.0 %
pH (5 %, 25 °C) 3.0 - 5.0
Calcium (Ca) Max. 20 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 20 ppm
Chromium (Cr) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 20 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 100 ppm
Manganese (Mn) Max. 500 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 200 ppm
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 20 ppm
Iron(III) Max. 200 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 20 ppm