Tlačiť
Fenolová červeň ACS indicator, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32661-10G 32661-25G 32661-100G
32661-10GEA 76.21 EUR
32661-10G 32661-25G 32661-100G
Fenolová červeň ACS indicator, Fluka™
Fenolová červeň
Vzorec: C₁₉H₁₄O₅S
Teplota tavenia: > 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003552
Číslo CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Clearness of the solution complying
Loss on drying (vacuum) Max. 5 %
Residue on ignition Max. 1 %
Change range complying
Extinction maximum at 552 - 562 nm
Extinction maximum of 900 - 1800