Tlačiť
thiokyanatan draselný ≥99.0% ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
207799-100G 207799-2.5KG
207799-100GEA 33.81 EUR
207799-100G 207799-2.5KG
thiokyanatan draselný ≥99.0% ACS, Fluka™
thiokyanatan draselný
Vzorec: KSCN
Teplota varu: Decomposes on heating
Teplota tavenia: 172 °C
Hustota: 1,89 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011413
Číslo CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 5.3 - 8.7
Ammonium (NH₄) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Matter consuming I (as I) complying
IR spectrum complying