Tlačiť
Hydroxid draselný ∼45% aqueous solution HPLC, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Potash caustic, Caustic potash
03564-100ML 03564-500ML
03564-100MLEA 46.87 EUR
03564-100ML 03564-500ML
Hydroxid draselný ∼45% aqueous solution HPLC, Fluka™
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Mw: 56.11
Teplota varu: 112 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 1.510 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
OSN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 40.5 - 49.5 %
Assay of K₂CO₃ Max. 0.3 %
Suitability test (HPLC) complying
Density (D 20/4) 1.440 - 1.480
Absorbance at 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 310 nm Max. 0.02
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 290 nm Max. 0.05
Absorbance at 240 nm Max. 0.1