Tlačiť
Hydroxid draselný 85-100.5%, pellets, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
06005-25KG 06005-1KG 06005-4X5KG 06005-5KG 06005-6X1KG
06005-25KGEA 373.85 EUR
06005-25KG 06005-1KG 06005-4X5KG 06005-5KG 06005-6X1KG
Hydroxid draselný 85-100.5%, pellets, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Teplota varu: 1,327 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 360 °C
Hustota: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 85.0 - 100.5 %
Total alkali (as KOH) Min. 85.0 %
Assay of K₂CO₃ Max. 1.0 %
Assay of Potassium (K) Min. 59.9 %
Aluminium (Al) Max. 10 ppm
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Sodium (Na) Max. 1.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 10 ppm
Silicate (as SiO₂) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Total N Max. 0.0005 %
Appearance of the solution complying
Water insoluble substances complying
Residual solvents complying