Tlačiť
Jodistan draselný, (dried basis) ≥99.8% (dried basis, RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Potassium tetroxoiodate (VII), Potassium metaperiodate
60450-100G 60450-500G
60450-100GEA 119.77 EUR
60450-100G 60450-500G
Jodistan draselný, (dried basis) ≥99.8% (dried basis, RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Jodistan draselný
Vzorec: KlO₄
Mw: 230
Teplota tavenia: 582 °C
Hustota: 3.62 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011407
Číslo CAS: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
OSN: 3085
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,07739
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (excluding dried substance) 99.8 - 100.3 %
Loss on drying (110°C) Max. 0.1 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 1 ppm
Sodium (Na) Max. 2000 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Other halogens (as Cl) Max. 100 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm