Tlačiť
Dusičnan olovnatý ≥99.0% ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Lead dinitrate
228621-100G 228621-2.5KG 228621-500G
228621-100GEA 51.34 EUR
228621-100G 228621-2.5KG 228621-500G
Dusičnan olovnatý ≥99.0% ACS, Fluka™
Dusičnan olovnatý
Vzorec: Pb(NO₃)₂
Mw: 331.21
Teplota varu: Dec. (on heating)
Teplota tavenia: 458…459 °C (1.023 hPa)
Hustota: 4.49 g/cm³ (20.1 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011153
Číslo CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
OSN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.0 - 101.0 %
In diluted HNO₃ insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 20 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 200 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Form Solid