Tetrahydrofuran 99,0 inhibitor-contains, reagent
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Stabilizácia:
250 ppm BHT
178810-10L
178810-1L
178810-2.5L
178810-20L
178810-10LEA
489.89
EUR
178810-10L
178810-1L
178810-2.5L
178810-20L
Tetrahydrofuran 99,0 inhibitor-contains, reagent
Tetrahydrofuran
- ≥95% for general laboratory use.
Vzorec:
C₄H₈O Mw: 72.11 Teplota varu: 65 °C (1.013 hPa) Teplota tavenia: –108 °C Hustota: 0.89 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: –21 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005356 Číslo CAS: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 OSN: 2056 ADR: 3 II REACH: 05-2114615188-48 Merck Index: 12,09351 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
Assay BHT (GC) | 200 - 300 ppm |
APHA | Max. 20 |
Refractive Index | n20/D 1.407 (lit.) |
Explosion Limit | 11.8 % |
Vapor Pressure | 114 mmHg ( 15 °C) |
Vapor Density | 2.5 (vs air) |