Tlačiť
Kyselina boritá 99.5-100.5%, powder, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
11607-25KG 11607-1KG 11607-2.5KG
11607-25KGEA 421.58 EUR
11607-25KG 11607-1KG 11607-2.5KG
Kyselina boritá 99.5-100.5%, powder, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Kyselina boritá
Vzorec: B(OH)₃
Teplota tavenia: 171 °C
Hustota: 1,510 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011337
Číslo CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.5 - 100.5 %
Loss on drying (over silicagel, 5h) Max. 0.5 %
pH (3,3 %, 20 °C) 3.8 - 4.8
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.04 %
Organic matter complying
Residual solvents complying
Solubility in C₂H₅OH complying
Appearance of the solution complying
Completeness of the solution complying