Tlačiť
Dusičnan barnatý ≥99% (Ba ≥52%), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
31128-25KG 31128-500G 31128-5KG
31128-25KGEA 1339.75 EUR
31128-25KG 31128-500G 31128-5KG
Dusičnan barnatý ≥99% (Ba ≥52%), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Dusičnan barnatý
Vzorec: Ba(NO₃)₂
Teplota varu: Dec. (on heating)
Teplota tavenia: 592 °C
Hustota: 3,24 g/cm³ (22 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003442
Číslo CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
OSN: 1446
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,00986
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.0 %
Assay of Ba Min. 52 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Strontium (Sr) Max. 0.05 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 5 ppm