Tlačiť
Chlorid vápenatý, anhydrous ≥97%, powder, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
C4901-100G C4901-1KG C4901-500G C4901-2.5KG C4901-5KG
C4901-100GEA 84.64 EUR
C4901-100G C4901-1KG C4901-500G C4901-2.5KG C4901-5KG
Chlorid vápenatý, anhydrous ≥97%, powder, Fluka™
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
Teplota varu: 1,900 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 765 °C
Hustota: 2,150 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010903
Číslo CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Assay Min. 97.0 %
Mg and alkali salts Max. 3.0 %