Tlačiť
Peroxodisíran sodný ≥99.0% (RT), Purum p.a.
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
71890-500G 71890-1KG 71890-5KG
71890-500GEA 47.33 EUR
71890-500G 71890-1KG 71890-5KG
Peroxodisíran sodný ≥99.0% (RT), Purum p.a.
Peroxodisíran sodný
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Vzorec: Na₂S₂O₈
Teplota tavenia: 180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003501
Číslo CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
OSN: 1505
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08729
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance complying
Assay Min. 99.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm