Tlačiť
Kyselina fosforečná 85-90% for HPLC, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
79606-100ML 79606-500ML
79606-100MLEA 46.13 EUR
79606-100ML 79606-500ML
Kyselina fosforečná 85-90% for HPLC, Fluka™
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Teplota varu: 158 °C (1,013 hPa)
Teplota tavenia: 21 °C
Hustota: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011340
Číslo CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
OSN: 1805
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance complying
Assay 85.0 - 90.0 %
Density (D 20/4) 1.680 - 1.720
Absorbance at 210 nm Max. 0.07
Absorbance at 220 nm Max. 0.06
Absorbance at 230 nm Max. 0.05
Absorbance at 250 nm Max. 0.04
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Vapor Pressure 5 mmHg ( 25 °C)
Vapor Density 3.4 (vs air)