Tlačiť
Hydroxid sodný 1 M NaOH (1N) ≥99.5% volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
71463-1L 71463-55L
71463-1LEA 23.99 EUR
71463-1L HONC71463-55L
Hydroxid sodný 1 M NaOH (1N) ≥99.5% volumetric solution, Fluka™
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Teplota varu: 100 °C
Teplota tavenia: 0 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
OSN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Calibrated Against potassium hydrogen phthalate
Assay 0.998 - 1.002 mol/l