Tlačiť
Hydroxid sodný concentrate for dilution to 1 L, 1.0 M NaOH (1.0 N) volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
38215-1EA 38215-6X1EA
38215-1EAEA 57.36 EUR
38215-1EA 38215-6X1EA
Hydroxid sodný concentrate for dilution to 1 L, 1.0 M NaOH (1.0 N) volumetric solution, Fluka™
Hydroxid sodný
Concentrate for 1 L standard solution
Vzorec: NaOH
Teplota varu: 120 °C
Hustota: 1,350 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective