Hydroxid sodný 98-100.5%, pellets, Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., E524, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
06203-1KG
06203-25KG
06203-4X5KG
06203-5KG
06203-1KGEA
50.14
EUR
06203-1KG
06203-25KG
06203-4X5KG
06203-5KG
Hydroxid sodný 98-100.5%, pellets, Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., E524, Fluka™
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Teplota varu: 1,390 °C (1.013 hPa) Teplota tavenia: 319 °C Hustota: 2,13 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,08627 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 98.0 - 100.5 % |
Assay of Na₂CO₃ | Max. 0.5 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.001 % |
Arsenic (As) | Max. 2 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.001 % |
Iron (Fe) | Max. 10 ppm |
Mercury (Hg) | Max. 1 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.1 % |
Lead (Pb) | Max. 0.5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 100 ppm |
Total N | Max. 0.0005 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.001 % |
Silicate (as SiO₂) | Max. 0.01 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 100 ppm |
Water insoluble matter + org. comp. | complying |
Residual solvents | complying |
Appearance of the solution | complying |
Vapor Pressure | <18 mmHg ( 20 °C) |