Tlačiť
Hydroxid sodný ~50% aqueous solution HPLC, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Caustic soda
71686-1L 71686-2.5L
71686-1LEA 90.13 EUR
71686-1L 71686-2.5L
Hydroxid sodný ~50% aqueous solution HPLC, Fluka™
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: 143 °C
Teplota tavenia: 12 °C
Hustota: 1.525 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
OSN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 49.0 - 51.0 %
Density (D 20/4) 1.500 - 1.540
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.1 %
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance 280 nm Max. 0.08
Absorbance at 260 nm Max. 0.15
Absorbance at 240 nm Max. 0.17
Suitability test (HPLC) complying