Tlačiť
Hydroxid sodný solution ≥32% in water for nitrogen analysis (max. 0.0001% N)
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
30531-1L 30531-2.5L 30531-4X5L 30531-5L 30531-6X1L 30531-4X2.5L 30531-212KG
30531-1LEA 54.95 EUR
30531-1L 30531-2.5L 30531-4X5L 30531-5L 30531-6X1L 30531-4X2.5L HONC30531-212KG
Hydroxid sodný solution ≥32% in water for nitrogen analysis (max. 0.0001% N)
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Teplota varu: 120 °C
Teplota tavenia: 9…10 °C
Hustota: 1,350 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
OSN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 31.5 - 32.5 %
Assay of Na₂CO₃ Max. 0.5 %
Aluminium (Al) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.003 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0005 %
Silicate (as SiO₂) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0005 %
Total N Max. 0.0001 %