Hydroxid sodný solution ≥32% in water for nitrogen analysis (max. 0.0001% N)
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
30531-1L
30531-2.5L
30531-4X5L
30531-5L
30531-6X1L
30531-4X2.5L
30531-212KG
30531-1LEA
54.95
EUR
30531-1L
30531-2.5L
30531-4X5L
30531-5L
30531-6X1L
30531-4X2.5L
HONC30531-212KG
Hydroxid sodný solution ≥32% in water for nitrogen analysis (max. 0.0001% N)
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Teplota varu: 120 °C Teplota tavenia: 9…10 °C Hustota: 1,350 g/cm³ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 OSN: 1824 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 31.5 - 32.5 % |
Assay of Na₂CO₃ | Max. 0.5 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.003 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.0005 % |
Silicate (as SiO₂) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.0005 % |
Total N | Max. 0.0001 % |