Tlačiť
Dusičnan draselný ≥99.995% (metals basis), TraceSELECT™ for trace analysis, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá: Nitrate of Potash
60429-100G 60429-25G
60429-100GEA 401.76 EUR
60429-100G 60429-25G
Dusičnan draselný ≥99.995% (metals basis), TraceSELECT™ for trace analysis, Fluka™
Dusičnan draselný
Vzorec: KNO₃
Mw: 101.1
Teplota tavenia: 334
Číslo MDL: MFCD00011409
Číslo CAS: 7757-79-1
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733