Dusitan sodný ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Diazotizing salts
31443-100G
31443-1KG
31443-250G
31443-500G
31443-100GEA
35.05
EUR
31443-100G
31443-1KG
31443-250G
31443-500G
Dusitan sodný ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Dusitan sodný
Vzorec:
NaNO₂ Mw: 69 Teplota varu: 320 Teplota tavenia: 280 °C Hustota: 2.17 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011118 Číslo CAS: 7632-00-0 EINECS: 231-555-9 OSN: 1500 ADR: 5.1 III Merck Index: 13,08721 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 99.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |