Tlačiť
Manganistan draselný 0.02 M KMnO4 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá: Permanganic acid potassium salt
35186-1L 35186-6X1L
35186-1LEA 73.7 EUR
35186-1L 35186-6X1L
Manganistan draselný 0.02 M KMnO4 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Mw: 158.03
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011364
Číslo CAS: 7722-64-7
Merck Index: 12,07824
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective