Tlačiť
Manganistan draselný 99,0 ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Permanganic acid potassium salt
223468-25G 223468-500G
223468-25GEA 49.67 EUR
223468-25G 223468-500G
Manganistan draselný 99,0 ACS, Fluka™
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Mw: 158.03
Teplota tavenia: Dec.
Hustota: 2.700 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011364
Číslo CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
OSN: 1490
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07824
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.2 %
Chloride, Chlorate (as Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %