Tlačiť
Jodistan sodný ≥99.8%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
30323-100G 30323-500G 30323-6X500G
30323-100GEA 111.11 EUR
30323-100G 30323-500G 30323-6X500G
Jodistan sodný ≥99.8%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Jodistan sodný
Vzorec: NaIO₄
Teplota tavenia: 270 °C (rozkl.)
Hustota: 3,86 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003534
Číslo CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
OSN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08714
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.8 %
Assay (excluding dried substances) 99.8 - 100.3 %
Loss on drying (110°C) Max. 0.2 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Manganese (Mn) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Other halogens (as Cl) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %