Tlačiť
chroman draselný ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
31250-1KG 31250-250G
31250-1KGEA 258.32 EUR
31250-1KG 31250-250G
chroman draselný ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
chroman draselný
Vzorec: K₂CrO₄
Teplota varu: 1,000 °C
Teplota tavenia: 968,3 °C
Hustota: 2,732 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011368
Číslo CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
OSN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07784
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 8.6 - 9.8
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %