Tlačiť
Sodium hexanitritocobaltate(III), Puriss. p.a. ACS for the determination of potassium (K), Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
71608-100G 71608-25G
71608-100GEA 272.76 EUR
71608-100G 71608-25G
Sodium hexanitritocobaltate(III), Puriss. p.a. ACS for the determination of potassium (K), Fluka™
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Vzorec: Na₃Co(NO₂)₆
Teplota tavenia: 220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003512
Číslo CAS: 13600-98-1
EINECS: 237-077-7
OSN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08677
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Insoluble in acetic acid Max. 0.02 %
Suitability for K determination complying
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 20 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Nickel (Ni) Max. 20 ppm
Lead (Pb) Max. 100 ppm
Zinc (Zn) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 500 ppm