Tlačiť
Chlorid sodný ≥99.5% (by argentometric titration), Puriss. p.a., Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
71380-500G 71380-1KG 71380-5KG
71380-500GEA 60.57 EUR
71380-500G 71380-1KG 71380-5KG
Chlorid sodný ≥99.5% (by argentometric titration), Puriss. p.a., Fluka™
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Teplota varu: 1,465 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 800 °C
Hustota: 2,160 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003477
Číslo CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.5 %
pH (5 %, 20°C) 5.0 - 8.0
Arsenic (As) Max. 0.00001 %
Barium (Ba) Max. 0.0005 %
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.0005 %
Chromium (Cr) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Manganese (Mn) Max. 0.0005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Bromide (Br) Max. 0.005 %
Iodide (I) Max. 0.001 %
Potassium hexacyanoferrate(II) Max. 0.0001 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
Total N Max. 0.001 %
Appearance of the solution complying