Tlačiť
Kyanid sodný ≥95.0% ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
205222-100GEA 114.87 EUR
205222-100G 205222-2.5KG
Kyanid sodný ≥95.0% ACS, Fluka™
Kyanid sodný
Vzorec: CNNa
Mw: 49,01 g/mol
Teplota varu: 1,407 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 563 °C
Hustota: 1,600 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003523
Číslo CAS: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
OSN: 1689
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08750
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 95.0 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Sulfide (S) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.15 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Thiocyanate (SCN) Max. 0.02 %