Tlačiť
Kyanid draselný ≥97.0%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
31252-100G 31252-1KG 31252-250G 31252-25KG
31252-100GEA 68.9 EUR
31252-100G 31252-1KG 31252-250G 31252-25KG
Kyanid draselný ≥97.0%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Kyanid draselný
Vzorec: KCN
Mw: 65.12
Teplota varu: 1625
Teplota tavenia: 634.5 °C
Hustota: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011397
Číslo CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
OSN: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,07709
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 97 %
Iron (Fe) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.5 %
Lead (Pb) Max. 0.0002 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.04 %
Sulfide (S) Max. 0.0005 %
Thiocyanate (SCN) Max. 0.01 %