Tlačiť
m-Xylen ≥99.0% (by GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: 1,3-Dimethylbenzene
95672-2.5L 95672-1L
95672-2.5LEA 284.4 EUR
95672-2.5L 95672-1L
m-Xylen ≥99.0% (by GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
m-Xylen
Beilstein Number: 605441
RTECS Number: ZE2275000
UNSPSC Code: 12190000
Vzorec: C₈H₁₀
Teplota varu: 138-139 °C (1,013 hPa)
Teplota tavenia: -48 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008536
Číslo CAS: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
OSN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.496 - 1.498
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
o-Xylene (GC) Max. 0.5 %
p-Xylene (GC) Max. 0.5 %
Sum of the isomers (GC) Max. 0.5 %
Ethyl benzene (GC) Max. 1.0 %
Toluene (GC) Max. 0.5 %
Explosion Limit 7 %