Tlačiť
Toluen ≥99.9%, CHROMASOLV™ for HPLC, Riedel-de Haën™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
34866-1L 34866-2.5L 34866-4X2.5L 34866-100ML 34866-45L-RC 34866-200L-RC
34866-1LEA 107.9 EUR
34866-1L 34866-2.5L 34866-4X2.5L 34866-100ML HONC34866-45L-RC HONC34866-200L-RC
Toluen ≥99.9%, CHROMASOLV™ for HPLC, Riedel-de Haën™
Toluen
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Vzorec: C₆H₅CH₃
Teplota varu: 110,6 °C
Teplota tavenia: -95 °C
Hustota: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 7,1 %(V)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008512
Číslo CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
OSN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Free acid (as HCl) Max. 0.001 %
Thiophene Max. 0.0005 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 350 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.10
Absorbance at 288 nm Max. 0.50
Absorbance at 286 nm Max. 1.00
Refractive Index n20/D 1.496 (lit.)
Explosion Limit 7 %
Vapor Pressure 22 mmHg ( 20 °C)