Tlačiť
n-Dekan ≥99%, Reagent Grade
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
D901-100ML D901-500ML
D901-100MLEA 60.57 EUR
D901-100ML D901-500ML
n-Dekan ≥99%, Reagent Grade
n-Dekan
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: H₃C(CH₂)₈CH₃
Teplota varu: 2,6 %(V)
Teplota tavenia: –27 °C
Hustota: 0,732 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 57,4 °C (1.013.25 hPa)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008954
Číslo CAS: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
OSN: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Vapor Pressure 3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.409 - 1.413
Explosion Limit 2.6 %
Autoignition Temperature 410 °F
Vapor Density 4.9 (vs air)