Tlačiť
Kyselina trifluoroctová ≥99.0%, CHROMASOLV™ for HPLC, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
302031-100ML 302031-1L 302031-10X1ML
302031-100MLEA 294.02 EUR
302031-100ML 302031-1L 302031-10X1ML
Kyselina trifluoroctová ≥99.0%, CHROMASOLV™ for HPLC, Fluka™
Kyselina trifluoroctová
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 742035
Vzorec: C₂HF₃O₂
Teplota varu: 72 °C (1,013 hPa)
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004169
Číslo CAS: 76-05-1
OSN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (alkalimetric) 99.0 - 101.0 %
Assay (GC) Min. 99.0 %
Identity (IR) complying
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 320 nm Max. 0.025
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 290 nm Max. 0.04
Absorbance 280 nm Max. 0.05
Absorbance at 270 nm Max. 0.10
Absorbance at 260 nm Max. 0.9
APHA Max. 20
Vapor Density 3.9 (vs air)