Kyselina trifluoroctová ≥99.0%, CHROMASOLV™ for HPLC, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
302031-100ML
302031-1L
302031-10X1ML
302031-100MLEA
294.02
EUR
302031-100ML
302031-1L
302031-10X1ML
Kyselina trifluoroctová ≥99.0%, CHROMASOLV™ for HPLC, Fluka™
Kyselina trifluoroctová
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 742035
Vzorec:
C₂HF₃O₂ Teplota varu: 72 °C (1,013 hPa) Teplota tavenia: –15 °C Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 100 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004169 Číslo CAS: 76-05-1 OSN: 2699 ADR: 8,I Merck Index: 13,09754 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Assay (alkalimetric) | 99.0 - 101.0 % |
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
Identity (IR) | complying |
Non-volatile matter | Max. 0.005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Absorbance at 320 nm | Max. 0.025 |
Absorbance at 300 nm | Max. 0.03 |
Absorbance at 290 nm | Max. 0.04 |
Absorbance 280 nm | Max. 0.05 |
Absorbance at 270 nm | Max. 0.10 |
Absorbance at 260 nm | Max. 0.9 |
APHA | Max. 20 |
Vapor Density | 3.9 (vs air) |