Tlačiť
Kyselina octová solution 49-51% (by titrimetric analysis) in water for HPLC, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
45754-100ML 45754-500ML
45754-100MLEA 78.11 EUR
45754-100ML 45754-500ML
Kyselina octová solution 49-51% (by titrimetric analysis) in water for HPLC, Fluka™
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Mw: 60.05
Teplota varu: 117…118 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 4 °C
Teplota vzplanutia: >60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036152
Číslo CAS: 64-19-7
OSN: 2790
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
assay (HPLC) Min. 99 %
water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
identity (NMR) complying
melting range 171 - 175 °C
Absorbance at 300 nm Max. 0.01
Absorbance at 270 nm Max. 0.02
Absorbance at 260 nm Max. 0.05