Tlačiť
Kyselina octová ≥99.99% (trace metals basis)
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
338826-500ML 338826-100ML 338826-25ML 338826-4X100ML
338826-500MLEA 699.56 EUR
338826-500ML 338826-100ML 338826-25ML 338826-4X100ML
Kyselina octová ≥99.99% (trace metals basis)
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Mw: 60.05
Teplota varu: 118 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 16 °C
Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036152
Číslo CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
OSN: 2789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Explosion Limit 16 %, 92 °F
Identity (IR) complying
Assay 99.5 - 100.5 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 100 ppm
Refractive Index n20/D 1.371 (lit.)
Vapor Density 2.07 (vs air)
Autoignition Temperature 800 °F