Tlačiť
thiosíran sodný pentahydrát ≥99.5%, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
31459-1KG 31459-5KG 31459-6X1KG
31459-1KGEA 65.29 EUR
31459-1KG 31459-5KG 31459-6X1KG
thiosíran sodný pentahydrát ≥99.5%, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
thiosíran sodný pentahydrát
Vzorec: Na₂S₂O₃.5H₂O
Mw: 248.19
Teplota varu: Dec. (on heating)
Teplota tavenia: 48 °C (rozkl.)
Hustota: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149186
Číslo CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 7.5
pH (10 %, 20°C) 6.0 - 8.4
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Sulfate and sulfite (as SO₄) Max. 0.1 %
Sulfide (S) Max. 0.0001 %
Total N Max. 0.002 %
Appearance of the solution complying