Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát 98.5-101% (dried basis), meets analytical specification of BP, Ph. Eur., E339, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
04273-2.5KG 04273-25KG 04273-1KG 04273-6X1KG
04273-2.5KGEA 139.59 EUR
04273-2.5KG 04273-25KG 04273-1KG 04273-6X1KG
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát 98.5-101% (dried basis), meets analytical specification of BP, Ph. Eur., E339, Fluka™
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Vzorec: Na₂HPO₄·12H₂O
Teplota tavenia: 34 °C
Hustota: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149181
Číslo CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98.5 - 102.5 %
Assay (calculated to the dried substance) 98.5 - 101 %
Assay of NaH₂PO₄ (calculated to dried substances) Max. 1.0 %
Water (Karl Fischer) 57.0 - 61.0 %
Loss on drying (130°C) Max. 61.0 %
Water insoluble matter Max. 0.2 %
pH (1 %,20°C) 8.4 - 9.6
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Cadmium (Cd) Max. 1 ppm
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Fluoride (F) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Appearance of the solution complying
Reducing impurities complying
Residual solvents complying